Diese Matte bietet den Komfort einer Polyurethan-Matte und eignet sich für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100). Sie ist entweder mit einer genoppten Oberfläche mit einzigartigem ergonomischem Design oder mit einer glatten Oberfläche für Bereiche, in denen Arbeiter stehen und sitzen, erhältlich.
- Ausgezeichnete Chemikalien- und UV-Beständigkeit (außer für organische Lösungsmittel)
- Ohne Silikon und Latex
- Geschlossenzellige/nicht poröse Oberfläche für einfaches Abwaschen und Reinigen
- Glatte Matte: ideal bei Verwendung von Hand- und Transportwagen
- Genoppte Matte: ergonomischer Vorteil dank Anregung des Körpers zur Erhöhung der Blutzirkulation
- Garantie bis zu 12 Jahre
DIN 53505, EN ISO 14664-1
Zertifizierungen: DIN 53505, EN ISO 14664-1