Reinraum-Wischtücher, UltraSeal® 3000
Lieferant: BERKSHIRE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
US3000.0909.8
115-1273EA 2590 EUR InStock
115-1273
Reinraum-Wischtücher, UltraSeal® 3000
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Die Wischtücher aus 2-lagigem Polyester mit Kantenversiegelung sind ideal für die Reinigung wertvoller Werkzeuge und Geräte. Sie wurden für den Einsatz in Fertigungseinrichtungen entwickelt, die empfindlich gegen Mikropartikel-Kontamination, nicht flüchtige Rückstände und Ionen sind.
  • Kantenversiegelung (breite Heißversiegelung), geringe Anzahl an freien Partikeln und Fasern, da nur zwei Kanten vorhanden sind
  • Reißfest für intensive Reinigungsarbeiten; hohe Saugfähigkeit durch zwei Lagen
  • Geeignet für Isopropanol und andere Lösungsmittel; Autoklavierbar
  • Chargenrückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1, ISO 3 bzw. M1.5 geeignet.
Verpackung: Gewaschen und verpackt gemäß ISO-Klasse 4 (Klasse 10).
Achtung! Bitte beachten: Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge