Handreinigungstücher, getränkt, Kresto Kwik-Wipes®
Lieferant: Deb-STOKO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
23122
115-1473EA 127 EUR InStock
115-1473
Handreinigungstücher, getränkt, Kresto Kwik-Wipes®
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Getränkte Wischtücher
Diese PP-Wischtücher, getränkt mit einer Reinigungslösung, sind ideal für eine schnelle Reinigung und Nachreinigung nach Kontakt mit schweren Kontaminationen, wie z. B. Mineral- und Schmierölreste, Graphit, metallischer Staub und Ruß.
  • Kein Wasser erforderlich: getränkt mit einem Lösemittel, für die allgemeine Handreinigung
  • Leicht angeraute Oberfläche für eine konsistente und zuverlässige Reinigungsleistung
  • Nicht-schäumende Wischtücher: stoppt Hautquellung
  • Leicht saurer pH-Wert trägt zur Erhaltung des natürlichen Säureschutzmantels bei
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge