Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® B'mat Reinraumbodenbelag

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

115-1822EA 1480 EUR InStock
115-1822 115-2466 BASABMATFLOORGYROL
VWR® B'mat Reinraumbodenbelag
Fußmatten Permanente Bodenmatten
Die b'mat Bodenbeläge zur Dekontamination nutzen ein patentiertes Polymer, um über 98% der mit Schuhen und Rädern eingetragenen Partikel anzuziehen und zurückzuhalten. Partikel werden von der Oberfläche des Bodenbelags angezogen und erst bei Nassreinigung wieder freigegeben. Für einen perfekten Halt und eine maximale Nutzungsdauer müssen die b'mat Bodenbeläge zur Dekontamination auf den Boden geklebt werden. Ideale Lösung für die Kontaminationskontrolle in Umkleide- und Schleusenbereichen sowie in Reinräumen.

  • Zur Wiederherstellung der vollen Wirksamkeit einfach nur wischen, spülen und trocknen
  • Niedrige Form (2,5 mm dick) und abgeschrägte Kanten aus verschweißtem PVC auf allen vier Seiten schützen vor Stolpergefahr und ermöglichen ein einfaches Befahren mit Transportwagen
  • Ausgezeichnete Belastbarkeit: ideal nicht nur für Fußgänger, sondern auch mit Gabelstaplern und schweren Transportwagen befahrbar
  • Haupteigenschaften von Polymer: bakteriostatisch, ESD, nicht ausgasend, chemikalienbeständig

Reibungskoeffizient: 2,02 (ASTM C1028), 4,05 (Tortus)
Belastbarkeit: 84 kg/cm²
Hitzebeständigkeit: Einsatz zwischen 0 und 50 °C
Oberflächenwiderstand: 108 Ω/cm²
Farbe: Blau

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge