Reinraum-Wischtücher, B'Wipes, Serie 5000
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
115-1902EA 51.9 EUR InStock
115-1902
Reinraum-Wischtücher, B'Wipes, Serie 5000
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Wischtuch aus Polyester mit versiegelten Kanten zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 3.
  • Wischtuch aus Double-Knit-Polyester, mit versiegelten Kanten (135 g/m²)
  • Gewaschen und mit versiegelten Kanten, für eine geringe Abgabe von Fasern auch bei starker mechanischer Beanspruchung
  • Gute mechanische Beständigkeit und Absorptionskapazität
  • Ideal für die Reinigung schwerer Verschmutzungen und die Desinfektion von Oberflächen in kritischen Bereichen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge