Wischtücher, KIMTECH PREP* WETTASK*
Lieferant: KIMBERLY CLARK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7762
115-1997EA 631 EUR InStock
115-1997
Wischtücher, KIMTECH PREP* WETTASK*
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Getränkte Wischtücher
Das nachfüllbare Nassreinigungssystem ist die ideale Alternative zur Verwendung einer Sprayflasche oder eines offenen Eimers in Kombination mit einem Tuch und ist dadurch benutzerfreundlich und vielseitig. Zwei verschiedene Typen je nach Anwendung.
  • Durch das System mit geschlossenem Eimer bleiben die vorgefeuchteten Tücher im Behälter frisch und vor Kontamination geschützt
  • Entwickelt für die Kompatibilität mit quaternären aminhaltigen Desinfektionsmitteln
  • Verringert Risiken durch chemische Dämpfe, Spritzer und verschüttete Chemikalien
SXX für Arbeiten mit Lösungsmitteln, sehr starkes und absorbierendes Rayon/Polyester, keine losen Fasern. Lösungsmittelbeständig, auch im nassen Zustand reißfest. Fusselarm, geeignet für kritische Aufgaben.
DS/DSX für die Verwendung mit Desinfektionsmitteln. Etwas Desinfektionsmittel verbleibt auf der abgewischten Oberfläche, sodass es gründlich einwirken kann.
Farbe: Weiß.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge