Wischtücher für allgemeine Anwendungen, KIMTECH PURE*
Lieferant: KIMBERLY CLARK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7624 7623
115-2034EA 329 EUR InStock
115-2034 115-2033
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, KIMTECH PURE*
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
KIMTECH PURE* Wischtücher werden aus 100% reinem Polypropylen hergestellt. Die festen und saugfähigen Wischtücher eignen sich für schnelles und effizientes Wischen; sie können ausgewrungen und wiederverwendet werden.
  • Besonders saugfähig und weich
  • Chemisch inaktiv - zersetzen sich nicht bei Kontakt mit Lösungsmitteln
  • Fusselarm, dadurch für sensible Reinigungsbereiche geeignet
  • Gewebte Prägestruktur nimmt Schmutz besser auf und hält ihn fest
Die Rolle kann mit dem Spendern 115-0045, 115-1533 und 115-2038 verwendet werden.
Farbe: Weiß
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge