Flüssigseifen, Baktolin® sensitive
Lieferant: BODE CHEMIE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
981333 981334 981335
115-2434EA 3.8 EUR InStock
115-2434 115-2435 115-2436
Flüssigseifen, Baktolin® sensitive
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Baktolin® sensitive ist eine hochwertige Waschlotion für Hände und Haut. Sie eignet sich ideal zur Händereinigung vor der chirurgischen und nach der hygienischen Händedesinfektion. Die pflegenden Bestandteile machen Baktolin® sensitive besonders für strapazierte und empfindliche Haut empfehlenswert (beispielsweise für Patienten und Personal in Kliniken und Arztpraxen, in Pflegeeinrichtungen oder in Laboratorien und Großküchen).
  • Schonende Reinigung durch rückfettende und pflegende Substanzen
  • Sehr gute Verträglichkeit bei gleichzeitiger Anwendung mit
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..