VWR® B'mat Reinraumbodenbelag
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
115-1822EA 1480 EUR InStock
115-1822 115-2466 BASABMATFLOORGYROL
VWR® B'mat Reinraumbodenbelag
Fußmatten Permanente Bodenmatten
Die b'mat Bodenbeläge zur Dekontamination nutzen ein patentiertes Polymer, um über 98% der mit Schuhen und Rädern eingetragenen Partikel anzuziehen und zurückzuhalten. Partikel werden von der Oberfläche des Bodenbelags angezogen und erst bei Nassreinigung wieder freigegeben. Für einen perfekten Halt und eine maximale Nutzungsdauer müssen die b'mat Bodenbeläge zur Dekontamination auf den Boden geklebt werden. Ideale Lösung für die Kontaminationskontrolle in Umkleide- und Schleusenbereichen sowie in Reinräumen.
  • Zur Wiederherstellung der vollen Wirksamkeit einfach nur wischen, spülen und
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..