Putztücher
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
11338-01 11324-01 11160 11165 11490
115-2720EA 127 EUR InStock
115-2720 115-2721 115-2722 115-2723 115-2724
Putztücher
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Multitex® strong: Diese extrem reißfesten Tücher aus Viskosevlies eignen sich für die Trocken- und die Nassreinigung. Sie sind lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht. Die Tücher können nach der Anwendung ausgewaschen und wiederverwendet werden.
Nasswischtücher, Polytex®: Diese lösungsmittelbeständigen Nasswischtücher aus 100% Polypropylen sind auswaschbar und daher wiederverwendbar. Die reißfesten und fusselfreien Tücher entfernen selbst hartnäckige Verschmutzungen und können in zahlreichen Anwendungsbereichen verwendet werden.
Multisoft® Cell: Weiße, 4-lagige, besonders weicheMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..