Putztücher
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
11338-01 11324-01 11160 11165 11490
115-2720EA 127 EUR InStock
115-2720 115-2721 115-2722 115-2723 115-2724
Putztücher
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Multitex® strong: Diese extrem reißfesten Tücher aus Viskosevlies eignen sich für die Trocken- und die Nassreinigung. Sie sind lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht. Die Tücher können nach der Anwendung ausgewaschen und wiederverwendet werden.
Nasswischtücher, Polytex®: Diese lösungsmittelbeständigen Nasswischtücher aus 100% Polypropylen sind auswaschbar und daher wiederverwendbar. Die reißfesten und fusselfreien Tücher entfernen selbst hartnäckige Verschmutzungen und können in zahlreichen Anwendungsbereichen verwendet werden.
Multisoft® Cell: Weiße, 4-lagige, besonders weiche Tücher, die Flüssigkeiten wie z. B. Polierwachs, gut aufnehmen und gleichmäßig wieder abgeben. Ideal für Reinigungs- und Polieranwendungen.
Multiclean® Plus: Extrem saugfähige Putztücher mit Punkt-zu-Punkt-Prägung. Lösungsmittelbeständig, reißfest und fusselfrei. Ideal für Anwendungen in der Industrie, z. B. bei der Wartung von Maschinen.
White, 4 ply construction, soft and with very high absorptive capacity.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge