Putztuchrollen, Multiclean®
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
11424-00 11436-12 11434-12 11452-12
115-2735EA 171 EUR InStock
115-2735 ZVGA11436-12 ZVGA11434-12 ZVGA11452-12
Putztuchrollen, Multiclean®
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Diese perforierten Papierhandtuchrollen eignen sich zum Entfernen von groben Verschmutzungen auf Oberflächen. Sie sind für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, z. B. bei der Maschinenwartung, geeignet.
  • Sehr saugfähig, hohe Nassfestigkeit
  • Zwei oder drei Lagen
  • Können mit Bodenständern oder Wandhalterungen verwendet werden
Farbe: Blau.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge