Sterile Delta Wipes, PROSAT®
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PS-7030IR-BPR
115-2739EA 1270 EUR InStock
115-2739
Sterile Delta Wipes, PROSAT®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Wischtücher aus 100 % Polyester-Vliesstoff, vorgesättigt mit 70% IPA und 30% DI-Wasser.
  • Geeignet für Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 5-8
  • Das wasserstrahlverfestigte Polyestergewebe hat ein hohes Sorptionsvermögen und eine gute Nassfestigkeit
  • Geringer Anteil an Partikeln und Fasern
  • Nicht kratzend und ideal für allgemeine Reinigungsanwendungen, bei denen ein steriles Tuch erforderlich ist
  • Vorgesättigt zur Reduzierung des Lösungsmittelverbrauchs und der VOC-Emissionen
PROSAT® Sterile Delta Wipes werden aus 100% Polyestervliesfasern hergestellt, die ohne Bindemittel oder Zusatzstoffe wasserstrahlverfestigt werden. Der daraus resultierende Stoff ist extrem weich, sauber und stark. Die Tücher sind sehr arm an Partikeln, Fasern, und extrahierbaren Stoffen. Diese kostengünstigen Polyestertücher bieten hervorragende Sauberkeit und Nassfestigkeit und können für viele allgemeine Reinigungsanwendungen verwendet werden.
Die Tücher werden durch Gammastrahlung sterilisiert und gemäß den AAMI-Richtlinien als steril validiert und sind ideal für den Einsatz in hochwertigen pharmazeutischen Reinräumen.
Vorgesättigte Tücher gewährleisten eine gleichmäßige Sättigung jedes Tuchs unabhängig vom Bediener. Vorgesättigte Wischtücher können die Lösungsmittelkontrolle und -nachweisbarkeit verbessern sowie VOC-Emissionen reduzieren. Die Tücher werden in praktischen und einfach zu verwendenden Beuteln geliefert, die sich leicht öffnen und wieder verschließen lassen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge