Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Handtuchrollen aus Papier, zetRoll®

Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

16460B 16463B 16440A 16440B 16450B 16524A 16524B 16461-06 16450A
115-2776EA 110 EUR InStock
115-2776 115-2780 115-2791 115-2792 115-2794 115-2795 115-2796 115-2570 115-3172
Handtuchrollen aus Papier, zetRoll®
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Papier-Handtücher
Einweg-Wischtücher aus Zellulose. Ein-, 2- oder 3-lagig.

  • Starkes Saugvolumen und hohe Reißfestigkeit
  • Kann zum Reinigen der Händer oder zum Wischen von Oberflächen genutzt werden

Farbe: Weiß, Natur oder Grün.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge