Cleanroom wipes, pre-saturated, SATWipes®
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SWNW0013-BPR
115-2828EA 330 EUR InStock
115-2828
Cleanroom wipes, pre-saturated, SATWipes®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
These wipes consist of 50% polyester and 50% rayon (non woven) that is hydraulically entangled creating a soft, durable, and clean wipe. The saturation of 70% alcohol and 30% deionized water provides a safe and mild cleaning solution.
  • Strong, sorbent and low linting
  • Eliminate in-house blending
  • Reduces potential for cross-contamination
These wipes offer a convenient and controlled solution to wet wiping applications. Ideal for use in animal lab facilities.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge