Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

GOJO® HAND MEDIC® Professionelles Hautpflegemittel Nachfüllpackung

Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

8745-04
115-2957EA 72.2 EUR InStock
115-2957
GOJO® HAND MEDIC® Professionelles Hautpflegemittel Nachfüllpackung
Hautpflege Hautcremes Handcremes
Speziell entwickelt für professionelle Techniker und Arbeiter in rauen Arbeitsumgebungen.

  • Hilft die Hautschutzbarriere der Haut aufrecht zu erhalten
  • Zieht schnell ein, ohne ein fettendes Gefühl zu hinterlassen
  • Auf Wasserbasis und frei von Duftstoffen
  • Entnehmbare Pumpe zum einfachen Recyceln
  • Frisches Spenderventil mit jeder Nachfüllpackung

Diese Nachfüllflasche mit 685 ml ist für den Spender GOJO® HAND MEDIC® ADX-7™ geeignet.

SMART-FLEX™ Flaschendesign 30% weniger Material als HDPE. CCONTROLLED COLLAPSE™ Technologie – Nachfüllpackungen behalten beim Entleeren Ihre Form. SANITARY SEALED™ Nachfüllpackung verhindert Kontaminationen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge