Cleanroom wipes, StatZorb®
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SZ-99
115-3035EA 2760 EUR InStock
115-3035
Cleanroom wipes, StatZorb®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Die StatZorb Wischtücher bestehen aus Polyester und leitfähigen Fasern, die in einem speziell entwickelten Rastermuster gefertigt sind, um 'Hot Spots' zu verringern.
  • Polyestergewebe ist extrem arm an Partikeln und herauslösbaren Stoffen
  • Antistatisches Gewebe ist abriebfest und chemikalienbeständig
  • Lasergeschnittene Kanten versiegeln Partikel am Rand des Tuchs
Das Tuch verfügt beidseitig über die gleichen antistatischen Eigenschaften. Der Oberflächenwiderstand beträgt 4,3×10⁷. Die Ableitzeit beträgt weniger als 1,5 Sekunden.
Die Tücher werden in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt, so dass nur sehr geringe Mengen an Partikeln und Fasern enthalten sind. Die Tücher sind ideal für die Trockenreinigung empfindlicher elektronischer Bauteile und die allgemeine Reinigung in ESD-empfindlichen Bereichen. Sie eignen sich auch für den Einsatz bei der Herstellung von Diskettenlaufwerken oder MR-Köpfen.
Geeignet für den Einsatz in Umgebungen der ISO-Reinraumklassen 3 bis 5.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge