Spiralkabel mit 10-mm-Buchse
Lieferant: DESCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
230225 230245
115-3041EA 8.7 EUR InStock
115-3041 115-3042
Spiralkabel mit 10-mm-Buchse
Erdung Erdungsleitungen
Spiralkabel mit Isolierung aus 2,5-mm-Polyurethan, Leiter besteht aus hoch fester Lahnlitze mit 7 Enden für Stärke und Flexibilität.
  • Widerstand mit 1 Megaohm in jeder Buchse eingebaut (sofern nicht anders angegeben)
  • Durchschlagsfestigkeit: Kabel halten 1250 Volt Gleichstrom für mindestens eine Minute stand
  • Farben: schwarz oder gelb
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge