Universelles Montagekit für Druckknöpfe
Lieferant: DESCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
230646
115-3056EA 4.7 EUR InStock
115-3056
Universelles Montagekit für Druckknöpfe
Erdung Erdungsleitungen
Das universelle Montagekit für Druckknöpfe besteht aus 10-mm-Bolzen und -Buchse, Unterlegscheibe mit Gewinde, konische Mutter, lange und kurze Schraube, allgemeines ESD-Erdungspunktmarkierung.
Alles, was für die Montage eines Bolzens oder einer Buchse am Einsatzort auf allen weichen Materialien bis zu 10 mm benötigt wird. Schrauben sind 6-32 Kreuzschlitzschrauben mit Flachkopf; einmal 6 mm und einmal 10 mm. Stanzen Sie einfach ein Loch durch die Matte und schrauben Sie die Buchse oder den Bolzen an, je nachdem, was Sie bevorzugen. Sie brauchen nur einen Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge