Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium® classic pure
Lieferant: Hartmann Bode
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9751250 980389 9803920 980390 980391
BODL9751250EA 45.4 EUR InStock
BODL9751250 115-4027 115-2437 115-3082 115-3083
Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium® classic pure
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Sterillium® classic pure ist farbstoff- und parfümfrei und eignet sich deswegen besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut. Das Propanol-basierte Handdesinfektionsmittel ist ein einfach zu verwendendes Produkt zum Einreiben. Nur 90 Sekunden Einwirkzeit für eine chirurgische Handdesinfektion.
  • Umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und umhüllte Viren
  • Anwendung in allen Bereichen des Gesundheitswesens und anderer hygieneempfindlichen Branchen
  • Hautfreundlich mit ausgezeichneter Hautverträglichkeit auch bei Langzeitnutzung
Achtung! Bitte beachten: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Diese Artikel sind nur in Deutschland erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge