GOJO® Mild Foam Hand Wash Bottle
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5767-04
115-3475EA 94.2 EUR InStock
115-3475
GOJO® Mild Foam Hand Wash Bottle
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
A foam hand wash that is gentle to the skin and is both unfragranced and colourless.
  • Suitable for sensitive skin and formulated for high frequency use
  • Broad Spectrum efficacy (bacteria, yeasts, and virus)
  • Passes EN 1499 in 30 seconds
  • Targets food specific pathogens such as Salmonella, Listeria, and E.coli
  • Unfragranced and colourless
  • Halal certified
Sie ist mild genug für sehr häufiges Händewaschen. Diese unparfümierte und farblose Handseife ist mit einem pflanzlichen Wirkstoff angereichert.
Zertifizierungen: Food taint test compliant: BS EN ISO 4120:2007.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge