Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Ethyldiisopropylamin 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

115220250 115221000 115225000 115220026 115220101
115220250.EA 21.7 EUR InStock
115220250. 115221000. 115225000. 115220026. 115220101.
N-Ethyldiisopropylamin 99+%
N-Ethyldiisopropylamin


Formel: C₈H₁₉N
Siedepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0,756 g/cm³
Flash-Pt: 6 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.30 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Diisopropylamine ≤0.30 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge