Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lithiumhexafluorophosphat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

11529.03 11529.09 11529.18
11529.03EA 51.6 EUR InStock
11529.03 11529.09 11529.18
Lithiumhexafluorophosphat ≥98%
Lithium hexafluorophosphate
Purity: 98% CAS No.: 21324-40-3 Molecular Formula: LiPF6 Formula Weight: 151.90 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Density: 1.5 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 200° dec. UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00011096

Used as an electrolyte in Li-ion batteries.


Formel: F₆LiP
Melting Pt: 200 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,5
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011096
CAS-Nummer: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge