Kaliumfluorid Dihydrat ≥98,5%
Lieferant: ALFA AESAR
Kaliumfluorid Dihydrat ≥98,5%
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Potassium fluoride dihydrate, ≥98.5% 1 * 1 kg 11555.A1 1 * 1 kg
Hersteller-Artikelnummer:: 11555.A1
Lokale Artikelnummer:: ALFA11555.A1
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder