Verbotsschilder
Lieferant: KROSCHKE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
XY637
116-2033EA 96.1 EUR InStock
116-2033
Verbotsschilder
Warn- und Verbotszeichen
Die Verbotsschilder aus selbstklebender PVC-Folie verbieten Praktiken, die gefährlich sein könnten. Gemäß VBG 125 müssen diese jederzeit gut sichtbar und dauerhaft angebracht sein.
  • Geeignet für die Verwendung in Innen- und Außenbereichen
  • Sichtbar aus einer Entfernung von ca. 8 m
Ø 200 mm
Zertifizierungen: VBG 125 (BGV A8)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge