Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

FOR0150AF59001EA 59.7 EUR InStock
FOR0150AF59001 FOR0060AF59001 10099464. FOR0070AF59001 11699455. 10099465. 11699404. 11699408. FOR010LAF59001
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Formalinlösung
Formalin gebrauchsfertig. Für die Lagerung und Transport.

Formaldehyd 4% ist vergleichbar mit Formalin 10%


Formel: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Dichte: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen farblose Flüssigkeit
Formaldehyd-Test Entspricht
Dichte (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20 °C) 6,8 - 7,2

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge