Augenspülstation
Lieferant: ORKLA CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
721500
118-0277EA 306 EUR InStock
118-0277
Augenspülstation
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Augenspülstation für die Wandmontage mit zwei 500-ml-Flaschen, die beim Herausdrehen aus ihrer Halterung automatisch geöffnet werden. Die Lösung neutralisiert den pH-Wert der Augen und damit alle Säure- und Laugenspritzer und wirkt schneller als eine herkömmliche Natriumchloridlösung.
  • Enthält den Salvequick Pflasterspender (einschl. 40 steriler Textil- und 45 steriler Kunststoffpflaster), eine Anleitung zur Augenspülung und einen Schlüssel
  • Bietet zusätzlichen Platz für anderes Zubehör wie Blutstiller, Schutzbrillen oder Handschuhe
  • Transparente
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..