Gasprüfröhrchen für Trichloroethylen
Lieferant: DRAEGER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6728541
118-0297EA 82 EUR InStock
118-0297
Gasprüfröhrchen für Trichloroethylen
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Trichloroethylen in Wasser und Abwasser. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen, Gasanlagen usw. und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Querempfindlichkeit: Dichlormethan, n-Hexan, Perchlorethylen und Chloroform werden mit geringerer Empfindlichkeit angezeigt.
Probenvolumen: 200 ml
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge