Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kugelventil-Absperrung, Prinzing

Lieferant: Brady

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

800110 800111
118-0534EA 49.21 EUR InStock
118-0534 118-0535
Kugelventil-Absperrung, Prinzing
Sicherheitsverriegelungen
Diese Vorrichtungen dienen zur Absperrung von Rohrleitungen mit 50 bis 200 mm Durchmesser in offener/geschlossener (klein) oder geschlossener (groß) Position.

  • Die beiden Hälften der Vorrichtung umschließen den Hebel des Kugelventils, um ein versehentliches Aktivieren des Ventils zu verhindern
  • Hergestellt aus äußerst robustem PP

Max. Bügeldurchmesser: 7,24 mm
Min. Bügelweite: 38,00 mm

Rohrdurchmesser: 14,50 - 52,50 mm (klein); 50 - 200 mm (groß).

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..