Pflasterspender, QuickFix Elastic / Water Resistant
Lieferant: PLUM HUDSIKKERHED
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5507
118-0545EA 26.7 EUR InStock
118-0545
Pflasterspender, QuickFix Elastic / Water Resistant
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Pflasterspender mit einer Kombination aus wasserfesten und elastischen Pflastern (jeweils 45 Stück). Der Pflasterspender ist gleichermaßen für feuchte und normale Arbeitsbereiche geeignet. Die wasserfesten Pflaster werden aus schützendem, hautfreundlichem und atmungsaktivem Polyethylen hergestellt. Die elastischen Textilgewebepflaster passen sich den Bewegungen der Haut an und sind dadurch angenehm zu tragen.
  • Jedes Pflaster ist einzeln verpackt
  • Pflaster entpacken sich beim Herausziehen auf einer Seite bereits von selbst
  • Spender ist mit unterschiedlichen Pflastersorten befüllbar
  • Einhändig bedienbar
  • Einfaches Nachfüllen
Pflastergröße: 72×25 mm
Lieferumfang: Spender inkl. 45 QuickFix Elastic und 45 QuickFix Water Resistant Pflasterstrips.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge