Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ruthenium(III) chloride oxide (≥35,0% Ru), mit Ammoniak behandelt

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


11806.03 11806.06
11806.03EA 89.2 EUR InStock
11806.03 11806.06
Ruthenium(III) chloride oxide (≥35,0% Ru), mit Ammoniak behandelt
Ruthenium(III) chloride oxide
CAS No.: 11103-72-3 Molecular Formula: H42Cl6N14O2Ru3 Formula Weight: 786.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.110 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 500° dec. Solubility: Soluble in water, ammonia MDL No.: MFCD00011479

Applications: Microscopic stain


Formel: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
Melting Pt: >500 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,110
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011479
CAS-Nummer: 11103-72-3
Merck Index: 14,8300
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge