Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylbenzoat 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

118090025 118095000
118090025.EA 150 EUR InStock
118090025. 118095000.
Ethylbenzoat 99+%
Ethylbenzoat


Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 415 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 1,045 g/cm³
Flash-Pt: 88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009109
CAS-Nummer: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 13,03802
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.043 to 1.047
Acid value ≤1 mg KOH/g
Chlorate and Nitrate (as NO3) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.004 %
Barium (Ba) Passes test
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge