Hafnium(IV)chlorid ≥98% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 2,7% Zr)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11834.14 11834.22 11834.88 AB202578.0025
11834.14EA 70.7 EUR InStock
11834.14 11834.22 11834.88 ABCRAB202578.0025
Hafnium(IV)chlorid ≥98% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 2,7% Zr)
Hafnium(IV)chlorid
Purity: 98+% CAS No.: 13499-05-3 Molecular Formula: Cl4Hf Formula Weight: 320.30 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Irritating Melting Point: 320° subl. Merck Reference: 14,4588 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011034
Formel: Cl₄Hf
MW: 320.3 g/mol
Melting Pt: 320 °C (Subl.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011034
CAS-Nummer: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4588
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge