Molybdän(VI)oxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11837.22 11837.36 11837.A3
11837.22EA 71.6 EUR InStock
11837.22 11837.36 11837.A3
Molybdän(VI)oxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Molybdenum(VI) oxide
Purity: 99.95% CAS No.: 1313-27-5 Molecular Formula: MoO3 Formula Weight: 143.94 Physical Form: Sublimed Powder Density: 4.692 Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 795° Boiling Point: 1155° subl. Merck Reference: 14,6239 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00003469
Formel: MoO₃
MW: 143.94 g/mol
Siedepunkt: 1155 °C (Subl.)
Melting Pt: 795
Dichte: 4.692
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003469
CAS-Nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6239
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge