Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sicherheitstrichter

Lieferant: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

TR1 TK51 TK61 TR2 T2 T182 TS TR3 TR2V TK71-180 TK71 TK61-180 TK51-180 TK50-180 TK50 T180
119-2410EA 65 EUR InStock
119-2410 119-0132 119-0133 119-0134 119-0131 119-0155 119-0153 119-0152 119-0151 119-0150 119-0149 119-0148 119-0147 119-0146 119-0145 119-0141
Sicherheitstrichter
Trichter Sicherheitstrichter
Edelstahl, rostfrei.

  • Sicherheitstrichter: am Container verschraubt – bietet Überfüllungsschutz, Flammensicherung, Erdungsanschluss und Verschlussdeckel
  • Abnehmbare Flammensicherung für eine leichte Reinigung
  • Sicherheitstrichter mit Kunststoffkappe: sicheres und bequemes Befüllen von Kunststoffbehältern (z. B. für Abfallprodukte von Lösungsmitteln)
  • Sicherheitstrichter mit Sägegewinde (2 Zoll; S56x4): sicheres und bequemes Befüllen von Combi-Fässern
  • Standardausführung (I): Ø 120 mm; Höhe über Gewinde 140 mm
  • Flachtrichter (II)
More Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..