Bio-bin® Abfallboxen
Lieferant: ECONIX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BEXBB5RD BEXBBLOOP BEXBB5TS BEXBB5YL BEXBB5OR BEXBB2TS BEXBB2YL BEXBB1RD BEXBB1OR BEXBB1YL BEXBBLOOPOR BEXBB1MW BEXBB1TS BEXBB30YL BEXBBLOOPYL BEXBB1PL BEXBB30TS BEXBB30RD BEXBB30PL BEXBB30OR BEXBB30MW BEXBB30 BEXBB5PL BEXBB2RD BEXBB5MW BEXBB2OR MPEXBB1TS MPEXBB1OR MPEXBB1.YL MPEXBB1RD MPEXBB2TS MPEXBB2OR MPEXBB2.YL MPEXBB2RD MPEXBB5TS MPEXBB5OR MPEXBB5.YL MPEXBB5MW MPEXBB5RD MPEXBB5PL
119-0224EA 386 EUR InStock
119-0224 119-0482 119-0225 119-0176 119-0208 119-0215 119-0174 119-0214 119-0205 119-0173 119-0483 119-0213 119-0212 119-0178 119-0175 119-0211 119-0221 119-0220 119-0219 119-0207 119-0218 119-0470 119-0222 119-0217 119-0223 119-0206 119-0473 119-0471 119-0467 119-0472 119-0476 119-0474 119-0466 119-0475 119-0481 119-0478 119-0465 119-0477 119-0480 119-0479
Bio-bin® Abfallboxen
Boxen Behälter zur Abfallentsorgung
Diese von den U.N. zugelassenen, papierbasierten Behälter bieten eine sichere und innovative Möglichkeit, alle Arten von Abfällen zu entsorgen.
  • Platzsparendes, flach zusammengefaltetes Design zur einfachen Montage
  • Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes
  • Ideal für die Verwendung in Labors, Krankenstationen und Gesundheitszentren
Der 1 Liter-Bio-bin® eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz (z. B. im ambulanten Pflegebereich) oder für private Erste-Hilfe-Anbieter. Er hat die ideale Größe für die Verwendung in Labors bei begrenzten Platzverhältnissen, z. B. in Abzügen.
Der 2 Liter-Bio-bin® wurde als Ersatz für die Kunststoff-Abfallbehälter für die unscharfen, nicht spitzen Labor-/Krankenhausabfälle entwickelt. Ideal zur Entsorgung von Pipettenspitzen im Labor oder für normalen Abfall auf Krankenstationen und in Gesundheitszentren.
Der 5 Liter-Bio-bin® ist ideal für den Labortisch sowie für Krankenstationen und Operationssäle. Der Behälter kommt flach zusammengefaltet und kann dadurch sehr platzsparend aufbewahrt werden. Er eignet sich zudem perfekt für den Einsatz im ambulanten Pflegebereich.
Der Loop Bio-bin® wurde für die Entsorgung von Einwegartikeln wie Ösen und Abstrichtupfern in Labors und stumpfen chirurgischen Instrumenten wie Klemmzangen und Scheren auf Krankenstationen und in Gesundheitszentren entwickelt.
Der 30 Liter-Bio-bin® ist ideal für größere Mengen an klinischen Abfällen, die im Labor, Krankenhaus und in Gesundheitszentren anfallen. Der Behälter kommt zudem mit einem Bin-sert™, der einfach in den Behälter eingeschoben wird und dort einrastet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge