Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sicherheitskannen

Lieferant: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

01D 01K 02D 02K 05D 05K 05KU 01DU 05DU 02DU 02KU 01KU SP2 SP1
119-0101EA 202 EUR InStock
119-0101 119-2000 119-0104 119-2042 119-0171 119-2005 119-0114 119-0102 119-0107 119-0105 119-0106 119-0103 119-0113 119-0112
Sicherheitskannen
Sicherheitsbehälter
Hochwertiger und chemisch beständiger Edelstahl mit Dichtungen aus PTFE.

  • Sicheres Abfüllen und Dosieren, ergonomische Form für sicheres Arbeiten
  • Flammensicherung schützt vor offenen Flammen und Explosionen
  • Überdruckventil (Belüftung bei ca. 0,3 bar) in allen Feindosierern und Schraubverschlüssen
  • Feindosierer sind selbstschließend
  • Sparanfeuchter für sicheres Reinigen mit Reinigungslösungen

Zur sicheren Dosierung und Handhabung von brennbaren Flüssigkeiten.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge