Sicherheits-Transportbehälter
Lieferant: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
01T 02T 05T 05KT 10KT 20KTL 10TZ 25TZ 05KTV 10KTV
119-2350EA 163 EUR InStock
119-2350 119-2351 119-2352 119-2370 119-2371 119-0122 119-0157 119-0156 ROET05KTV 119-0209
Sicherheits-Transportbehälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitstransportbehälter für den Transport von Gefahrgütern auf öffentlichen Verkehrswegen mit UN-Zulassung.
  • Hochwertiger und chemikalienbeständiger Edelstahl mit PTFE-Dichtungen
  • Zugelassen für alle Gefahrstoffe (Verpackungsgruppe X)
  • Helfen, umweltbelastende Einweg-Transportverpackungen zu vermeiden
  • Schraubkappen ohne Überdruckventil – auch mit Überdruckventil erhältlich
  • Abnehmbare Flammensicherung
Design approved according to ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI and GGVSEB.
Zertifizierungen: Bauartzulassung gemäß ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI und GGVSEB.
Lieferumfang: 10- und 25-Liter-Fässer und 20-Liter-Kanister sind mit einer separaten Belüftungsschraube ausgestattet, die die Flussrate maximiert und ein Umfüllen in horizontaler Position ermöglicht (bei Nutzung mit dem selbstschließenden Zapfhahn (119-2401)).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge