di-Natriumtetraborat, weiß, Pulver, Spectroflux® 200
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
12093.A1 12093.D9
12093.A1EA 0 EUR InStock
12093.A1 12093.D9
di-Natriumtetraborat, weiß, Pulver, Spectroflux® 200
di-Natriumtetraborat
It can be used in testing of ceramics and steel.
Formel: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Siedepunkt: 1575 °C
Melting Pt: 741 °C
Dichte: 2.367 g/cm³
MDL Number: MFCD00081185
CAS-Nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
Merck Index: 12,08733
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White
Form Powder
Na:B ratio 1,009 - 1,116
Elemental Analysis - Boron, B (theoretical) 21,49%
Elemental Analysis - Sodium, Na (theoretical) 22,85%
Residue on Ignition ≤1,0% (900 °C/30 minutes)
Impurity Content, Silicon (Si) ≤00 ppm
Impurity Content, Others ≤20 ppm max each
Impurity Content, Total ≤200 ppm
Aluminium (Al) as Impurity ≤50 ppm
Calcium (Ca) as Impurity ≤50 ppm
Lithium (Li) as Impurity ≤100 ppm
Magnesium (Mg) as Impurity ≤20 ppm
Potassium (K) as Impurity ≤50 ppm
Sensitivity Hygroscopic
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..