PIG® Trolley-Beutel Spill-Kit
Lieferant: NEW PIG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
KITE350
121-0519EA 245.25 EUR InStock
121-0519
PIG® Trolley-Beutel Spill-Kit
Absorptionsmaterial
Das PIG® Trolley-Beutel Spill-Kit wurde für Notfallplaner und zur schnellen Durchführung von Maßnahmen bei Leckagen von Säuren, Laugen und unbekannten Flüssigkeiten konzipiert.
  • Die strapazierfähige Tasche aus Vinyl ist mit hochwertigen PIG®-Absorptionsmitteln ausgestattet
  • Durch den fahrbaren Wagen können Absorptionsmittel leicht zur Verschüttungsstelle transportiert werden
  • Der Klettverschluss hält die Absorptionsmaterialen trocken und ermöglicht einfachen Zugriff.
  • Gut sichtbare Tasche mit großer Aufschrift Spill Kit für eine schnelle Identifizierung
  • Absorptionsmittel zur schnellen Schadensbehebung griffbereit angeordnet
PIG HazMat Saugmatten sind speziell vorbehandelt und dienen so zur schnelleren Bindung von konzentrierten, korrodierenden Flüssigkeiten wie z. B. 98% Schwefelsäure und 30% Natronlauge.
Achtung! Bitte beachten: Um die Wirksamkeit und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten durchzuführen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge