VWR®, Bindemittel-Kit für verschüttete Chemikalien
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
121-1050EA 118 EUR InStock
121-1050
VWR®, Bindemittel-Kit für verschüttete Chemikalien
Absorptionsmaterial
Bindemittel-Kit für gefährliche Flüssigkeiten.
  • Gesamt-Absorptionskapazität von bis zu 10 Litern, abhängig von der absorbierten Chemikalie
  • Eignet sich auch für die Verwendung mit Ölen und Lösungsmitteln
  • Können für die meisten Chemikalien verwendet werden
Wird in einem Beutel mit Clip-Verschluss geliefert.
Lieferumfang: Set enthält: 2× blaue Kunststoff-Entsorgungsbeutel, 1× 6 cm×1,2m Saugstrumpf für Wartungszwecke, 1× Clipverschluss-Beutel, 1× Anleitungsblatt, 10× Saugkissen für Wartungszwecke, 1× Beutelreiter ohne Markenzeichen für Spill-Kit, 2× Kabelbinder aus Kunststoff.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge