Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silberbromid ≥99,998% (Metall-Basis), Premion®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


12110.06 12110.14 12110.22
12110.06EA 111 EUR InStock
12110.06 12110.14 12110.22
Silberbromid ≥99,998% (Metall-Basis), Premion®
Silberbromid
Purity: 99.998% CAS No.: 7785-23-1 Molecular Formula: AgBr Formula Weight: 187.78 Physical Form: Crystalline Density: 6.47 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 432° Merck Reference: 14,8506 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003398


Formel: AgBr
MW: 187.77 g/mol
Siedepunkt: 1300
Melting Pt: 432
Dichte: 6.47
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003398
CAS-Nummer: 7785-23-1
EINECS: 232-076-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8506
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge