Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zirkoniumdiborid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

12140.18 12140.30
12140.18EA 141 EUR InStock
12140.18 12140.30
Zirkoniumdiborid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf
Zirconium diboride
Purity: 99.5% CAS No.: 12045-64-6 Molecular Formula: ZrB2 Formula Weight: 112.84 Physical Form: -325 Mesh Powder Melting Point: 3000° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00064648


Formel: B₂Zr
Melting Pt: 3000 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064648
CAS-Nummer: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge