4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
121480010 121480025 121482500 121480100
121480010.EA 41.2 EUR InStock
121480010. 121480025. 121482500. 121480100.
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 99%
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 166 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –42.8 °C
Dichte: 0.9385 g/cm³
Flash-Pt: 58 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004471
CAS-Nummer: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3 III
REACH: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge