Gold(III)bromid ≥99,99% (Metall-Basis) Au ≥ 44.6%, Premion®
Lieferant: ALFA AESAR
Gold(III)bromid ≥99,99% (Metall-Basis) Au ≥ 44.6%, Premion®
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Gold(III) bromide, Premion®, 99.99% (metals basis), Au 44.6% min 1 * 1 g 12162.03 1 * 1 g
Hersteller-Artikelnummer:: 12162.03
Lokale Artikelnummer:: ALFA12162.03
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder