Eisen(III)-nitrat Nonahydrat ≥98% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
Eisen(III)-nitrat Nonahydrat ≥98% (Metall-Basis)
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Iron(III) nitrate nonahydrate, ≥98% (metals basis) 1 * 100 g 12226.22 1 * 100 g
Hersteller-Artikelnummer:: 12226.22
Lokale Artikelnummer:: ALFA12226.22
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder