Strontiumnitrat ≥99,0% ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
12232.14 12232.30 12232.A1
12232.14EA 39.4 EUR InStock
12232.14 12232.30 12232.A1
Strontiumnitrat ≥99,0% ACS
Strontium nitrate
Purity: 99.0% min CAS No.: 10042-76-9 Molecular Formula: N2O6Sr Formula Weight: 211.63 Physical Form: Crystalline Density: 2.990 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 570° Merck Reference: 14,8845 UN No.: 1507 MDL No.: MFCD00011248
Formel: Sr(NO₃)₂
MW: 211.63 g/mol
Siedepunkt: 645
Melting Pt: 570
Dichte: 2.990
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,8845
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge