Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zink(II)nitrat Hexahydrat ≥99% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

12313.A3 12313.36 12313.A9
12313.A3EA 157 EUR InStock
12313.A3 12313.36 12313.A9
Zink(II)nitrat Hexahydrat ≥99% (Metall-Basis)
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Purity: 99% CAS No.: 10196-18-6 Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O Formula Weight: 297.47 (189.38anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.07 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 36° Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,10144 UN No.: 1514 MDL No.: MFCD00149889


Formel: ZnN₂O₆·6H₂O
Melting Pt: ∼36 °C
Dichte: 2,07
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149889
CAS-Nummer: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10144
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge