Pyren, unverdünnt
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
123132QEA 48.6 EUR InStock
123132Q
Pyren, unverdünnt
Pyrene
Formel: C₁₆H₁₀
MW: 202.26 g/mol
Siedepunkt: 404
Melting Pt: 148…150 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 200…220 °C
MDL Number: MFCD00004136
CAS-Nummer: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
Merck Index: 12,08147
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge