Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bariumtitanat ≥99% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

12348.18 12348.36 12348.A3
12348.18EA 35.4 EUR InStock
12348.18 12348.36 12348.A3
Bariumtitanat ≥99% (Metall-Basis)
Bariumtitanat
Purity: 99% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.85 Melting Point: 1620° Solubility: Insoluble in water, alkalies. Slightly soluble in dilute acids. Soluble in concentrated acids Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447

Ferroelectric ceramics, single crystals, storage devices, dielectric amplifiers


Formel: BaO₃Ti
MW: 233.21 g/mol
Melting Pt: 1620 °C
Dichte: 5.85
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003447
CAS-Nummer: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1000
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge